T9505
L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C16H17NO3.C7H8O3S/c17-15(10-12-6-8-14(18)9-7-12)16(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,15,18H,10-11,17H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-;/m0./s1
Clave InChI
PJGVHBLZZQDFFM-RSAXXLAASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?