Merck
T9161
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
volume 0.5 mL, blue
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cap (Safe-Lock lid), polypropylene
sterility
non-sterile
feature
RCF 30,000 × g
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 121.139 (EU), Eppendorf® 022363646 (USA)
volume
0.5 mL
color
blue
Features and Benefits
Tubes snap closed and stay closed. Flat top with writing surface for positive sample identification
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)