Merck
T9154
Glyceryl tri(cis-13-docosenoate)
~99%
Sinónimos:
Trierucin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C69H128O6
Número CAS:
Peso molecular:
1053.75
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-399-7
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Packaging
Sealed ampule.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)