T9130
DL-Tyrosine methyl ester hydrochloride
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable