Merck
T8934
L-Threonine 7-amido-4-methylcoumarin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
312.75
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-7-5-12(18)20-11-6-9(3-4-10(7)11)16-14(19)13(15)8(2)17/h3-6,8,13,17H,15H2,1-2H3,(H,16,19)/t8-,13+/m1/s1
InChI key
OIZVQDJSQAAKEU-OQPBUACISA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)