Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
171.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-378-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletechnique(s)
ligand binding assay: suitable
SMILES string
N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChI key
WTOFYLAWDLQMBZ-ZCFIWIBFSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?