Merck
T8132
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol
Sinónimos:
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.04
Beilstein:
1733203
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
70 mmHg ( 25 °C)
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
~896 °F
lim. expl.
42 %
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
densidad
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Clave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C - closed cup