Merck
T7425
Sigma-Aldrich
DL-Triptófano
suitable for cell culture, ≥99% (TLC)
Sinónimos:
DL-3β-indolilalanina, Ácido (±)-α-amino-3-indolepropiónico, Ácido (±)-2-amino-3-(3-indolil)propiónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Beilstein:
86199
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥99% (TLC)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Clave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
For use in insect and mammalian cell culture applications where the pure L-form is not required.
Nota de preparación
Prepared from L-tryptophan produced by fermentation.