T7075
TIPP-Ψ
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
H-Tyr-Tic(CH2NH)-Phe-Phe-OH
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
mol peso
(mass spec confirms mol. wt.)
color
white
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2CN[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable