Documentos clave
T6943
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 112
≥90% (NMR)
Sinónimos:
3-Amino-2,4-dicyano-5-(4′-hydroxyphenyl)penta-2,4-dienonitrile, Tyrphostin A48
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8N4O
Peso molecular:
236.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥90% (NMR)
potencia
125 nM IC50
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(\C(=C/c1ccc(O)cc1)C#N)=C(\C#N)C#N
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein tyrosine kinase inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Trine Reistad et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 87(1), 57-65 (2005-06-17)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are widely used brominated flame retardants (BFRs), which have become ubiquitous in the environment. This study investigates the effects of the pentabrominated diphenyl ether mixture, DE-71, on human neutrophil granulocytes in vitro. DE-71 enhanced production of