Merck
T6769
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O128:B12
trinitrophenyl conjugate
Sinónimos:
LPS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
297-473-0
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Escherichia coli (O128:B12)
conjugate
trinitrophenyl conjugate
assay
≥98% (TLC)
form
powder
extent of labeling
15-60 μg trinitrophenolmg LPS
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Lipopolysaccharides (LPSs) are characteristic components of the cell wall of Gram-negative bacteria. LPS and its lipid A moiety stimulate cells of the innate immune system by the Toll-like receptor 4 (TLR4), a member of the Toll-like receptor protein family, which recognizes common pathogen-associated molecular-patterns (PAMPs).
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)