Unfortunately, an Xbal restriction site is not present. Please see the link below to review the product datasheet, which includes information on restriction sites available for this item.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/284/891/t6701bul.pdf
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
2 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 195,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleGeneral description
The TargeTron Vector pNL9164 is a 9,295 bp expression vector for use with the TargeTron Gene Knockout System (product number TA0100). This circularized vector can be used for targeted gene knockouts in gram-positive organisms such as Staphyloccus aureus. As supplied, the pNL9164 vector is re-targeted to the S. aureus hsa gene. The hsa gene encodes a member of the HU family of bacterial histone-like proteins. For validation in S. aureus, this vector can be used directly to knockout hsa without any further modifications.
Legal Information
TargeTron is a trademark of InGex, LLC
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| concentration 100 ng/μL | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Hi, does pNL9164 have a XbaI restriction site located within the group II intron RNA coding sequence?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-