Merck
T6641
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-D-(+)-mannitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H62O6Si6
Número de CAS:
Peso molecular:
615.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OCC(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)