Merck
T6410
Sigma-Aldrich
4-Trifluoromethylumbelliferyl glucuronide potassium salt
≥98% (TLC)
Sinónimos:
4-Trifluoromethyl-7-hydroxycoumarin glucuronide
About This Item
Fórmula lineal:
C16H12F3O9K
Número de CAS:
Peso molecular:
444.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
solid
cadena SMILES
[K].OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C16H13F3O9.K.H/c17-16(18,19)7-4-9(20)27-8-3-5(1-2-6(7)8)26-15-12(23)10(21)11(22)13(28-15)14(24)25;;/h1-4,10-13,15,21-23H,(H,24,25);;
Clave InChI
VETSWRNXMAPTTI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable