Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
El producto T6384 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
Porcine thyroid
type
Grade III
form
powder
composition
Iodine, 0.8-0.9%
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI key
YDTFRJLNMPSCFM-YDALLXLXSA-M
Application
To study the effects of thyroid hormone in animal models, thyroid powder can be administered by mixing with food for animal uptake. Treatment with thyroid powder was shown to improve cardiac function flowing induced myocardial infractions in rat models. [1]
Analysis Note
Without diluent.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?