Merck
T6060
Thioperamide maleate salt
Sinónimos:
MR-12842, N-Cyclohexyl-4-(1H-imidazol-4-yl)-1-piperidinecarbothioamide maleate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N4S · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
408.52
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, DMSO: soluble 12 mg/mL, ethanol: soluble 3 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
Application
Thioperamide maleate has been used to study its effect on tau and TDP-43 aggregation3. It has also been used to study its effects on histamine induced contraction of trachealis in horses4.
Biochem/physiol Actions
Thioperamide is a H3 histamine receptor antagonist. Studies have reported that it can enhance MK-801-induced behavioral changes in rats5.
Preparation Note
Thioperamide maleate is soluble in water at 10 mg/ml, in ethanol at 3 mg/ml and in DMSO at 12 mg/ml.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)