T5626
2′,3′,5′-Tri-O-acetylcytidine hydrochloride
About This Item
formulario
solid
cadena SMILES
Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C15H19N3O8.ClH/c1-7(19)23-6-10-12(24-8(2)20)13(25-9(3)21)14(26-10)18-5-4-11(16)17-15(18)22;/h4-5,10,12-14H,6H2,1-3H3,(H2,16,17,22);1H/t10-,12-,13-,14-;/m1./s1
Clave InChI
DMDAYVSFFBNVOE-VNQMUNOFSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable