Merck
T5406
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
Sinónimos:
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8S3
Número de CAS:
Peso molecular:
248.39
Beilstein:
178604
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
mp
93-95 °C (lit.)
cadena SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
Clave InChI
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Natural product occurring in marigold which shows UV-enhanced antibiotic activity.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Arora, S.K.
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)