Documentos clave
T5026
Sigma-Aldrich
Drummond sequencing pipette tips
O.D. 0.19 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
polycarbonate
esterilidad
non-sterile; autoclaved
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Drummond Scientific 3-000-203-G/.2
D.E.
0.19 mm
Descripción general
Disposable, autoclavable, flexible, polycarbonate pipet tips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)