T5007
Glyceryl trilinolelaidate
~98% (capillary GC), liquid
Sinónimos:
1,2,3-Tri-([trans,trans]-9,12-octadecadienoyl)glycerol, Trilinolelaidin
About This Item
Ensayo
~98% (capillary GC)
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)