Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... THPO(7066)
Immunogen
recombinant human TPO.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline
Preparation Note
Purified using protein G affinity chromatography.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?