Merck
T4754
L-Tyrosine ethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-442-6
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
SBBWEQLNKVHYCX-JTQLQIEISA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)