T4442
Anti-Transforming Growth Factor-β2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-TGF-β2
About This Item
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human, pig
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research pathology
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TGFB2(7042)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable