Merck
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
≥99%
Sinónimos:
TPB
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
358.47
Beilstein:
1914229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥99%
mp
207-209 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
Clave InChI
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used as a scintillation reagent.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)