Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
availability
not available in USA
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)C(C)([C@@]1(COC(C)=O)C[C@H](OC(=O)CC(C)C)C(C)=C2)C34CO4
InChI
1S/C22H32O8/c1-11(2)6-16(24)29-14-8-21(9-27-13(4)23)15(7-12(14)3)30-19-17(25)18(26)20(21,5)22(19)10-28-22/h7,11,14-15,17-19,25-26H,6,8-10H2,1-5H3/t14-,15+,17+,18+,19+,20?,21+,22?/m0/s1
InChI key
PNKLMTPXERFKEN-CKRUGLOOSA-N
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) agriculture |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| availability not available in USA | availability not available in USA, Japan | availability - | availability - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?