Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
T7 Tag
Application:
ELISA (i)
Citations:
1
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
mouse
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
T7 Tag
form
lyophilized powder
concentration
2.0-3.0 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: suitable
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the T7-tag (MASMTGGQQMG-K), conjugated to KLH
Physical form
Supplied as a lyophilized powder. After reconstitution the solution contains 1% BSA and 0.01% thimerosal in 0.01 M sodium phosphate buffered saline, pH 7.4.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?