Saltar a
T3566
Clear-view Snap-Cap microtubes
size 1.5 mL, natural
Sinónimos:
low retention microtube, snap-cap vial
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
31,10 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121702
Material:
cap (Angled cap lid), polypropylene
31,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cap (Angled cap lid), polypropylene
feature
RNase and DNase free
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-1.5N
parameter
-20,000 × g max. RCF
size
1.5 mL
color
natural
General description
  • Superior clarity for sample viewing
  • A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
  • Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
  • Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
  • Large, crisp reference lines and graduation numbers
  • Certified RNase/DNase free
Legal Information
Clear-view is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T4816T2441T4691
material
cap (Angled cap lid), polypropylene
material
conical bottom, flat cap, polypropylene
material
cap (Angled cap lid), colorless cap, colorless tube, conical bottom, flat cap, polypropylene , tube (homopolymer)
material
cap (Angled cap lid), colorless cap, colorless tube, conical bottom, flat cap, polypropylene , polypropylene cap, polypropylene tube
color
natural
color
natural
color
natural
color
natural
parameter
-20,000 × g max. RCF
parameter
-20,000 × g max. RCF
parameter
-20,000 × g max. RCF
parameter
-20,000 × g max. RCF
size
1.5 mL
size
-
size
-
size
-
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
case of 10,000 ea
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-1.5N
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCTS 1.5N
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-0.6N
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCTS-0.6N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clear-view Snap-Cap microtubes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)