Merck
T3512
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′-monophosphate sodium salt
99% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O8PNa
Número de CAS:
Peso molecular:
344.19
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](CP(O)(O)=O)C2)C=C(C)C(N1)=O.[CH4]
InChI
1S/C10H15N2O8P.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
Clave InChI
KTAXSUHEUYNIOC-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
Enzymatically prepared.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable