Merck
T3392
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime: BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (TLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
lyophilized powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
extent of labeling
20-30 mol steroid per mol BSA
solubility
phosphate buffer: 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless (pH 7.50)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
InChI key
VDYLVWGBLQNNAW-ZKHIMWLXSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)