Merck
T331060
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG column
pore size 500 Å, 1 μmol, configured for PerkinElmer, configured for ABI
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.51
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamaño de poro
500 Å
capacidad
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidad
configured for ABI
configured for PerkinElmer
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
Clave InChI
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)