Merck
T3263
2-Thio-6-azauridine
Sinónimos:
6-Aza-2-thiouridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
261.26
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-218-7
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
color
off-white to light yellow
mp
201-203 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
John D Morrey et al.
Antiviral research, 55(1), 107-116 (2002-06-22)
The recent West Nile virus (WNV) outbreak in the United States has increased the need to identify effective therapies for this disease. A chemotherapeutic approach may be a reasonable strategy because the virus infection is typically not chronic and antiviral