Merck
T3256
Sigma-Aldrich
Thiocholesterol
~95%
Sinónimos:
5-Cholestene-3β-thiol, Cholesteryl mercaptan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46S
Número de CAS:
Peso molecular:
402.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
~95%
mp
97-99 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
QGVQZRDQPDLHHV-DPAQBDIFSA-N
Envase
Sealed ampule.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable