T2315
Anti-Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor Type II antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinónimos:
CD120b antigen, Etanercept, TNF sRII, TNF-R2, p75 TNF receptor, p75TBPII, p75TNFR, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL (detects TNF RII in human PBLs)
western blot: 1 μg/mL (detects rhs TNF RII at 5 ng/lane under non-reducing conditions)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNFRSF1B(7133)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry: Concentration of 5-15 ug/ml detects TNF RII in human peripheral blood lymphocytes
Optimal dilutions should be determined by the end user.
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable