Merck
T2299
Sigma-Aldrich
Timerosal
~98% (HPLC)
Sinónimos:
Etilmercuritiosalicilato de sodio, Mercuri-([o-carboxifenil]tio)etil sodium salt, Ácido 2-(etilmercuriomercapto)benzoico sodium salt, Ácido etilmercuritiosalicílico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
404.81
Beilstein:
8169555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
Ensayo
~98% (HPLC)
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Clave InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El timerosal es un reactivo oxidante de sulfhidrilo (tiol) capaz de inhibir una amplia variedad de enzimas dependientes del sulfhidrilo y proteínas como la metionina sintasa dependiente de PI3-cinasa, receptores de transporte de glutamato y las ATPasas dependientes de Na++K+.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Willeke M C van Roon-Mom et al.
BMC molecular biology, 9, 84-84 (2008-10-11)
Huntington's disease is a progressive autosomal dominant neurodegenerative disorder that is caused by a CAG repeat expansion in the HD or Huntington's disease gene. Although micro array studies on patient and animal tissue provide valuable information, the primary effect of
Yan Xu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(1), 536-539 (2009-10-21)
The in vitro activity of thimerosal versus those of amphotericin B and natamycin was assessed against 244 ocular fungal isolates. The activity of thimerosal against Fusarium spp., Aspergillus spp., and Alternaria alternata was 256 times, 512 times, and 128 times