T1894
cis-9-Tetradecenol
~95%
Sinónimos:
(Z)-9-TDOL, Myristoleyl alcohol, Z-9-TDOL
About This Item
Ensayo
~95%
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)