Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 157,00 € |
10 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 2200,00 € 1540,00 € |
Acerca de este artículo
157,00 €
type
Type 8.3-FT
Quality Segment
form
crystalline powder
pH
8.3
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for use with marine species
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder |
| pH 8.3 | pH 7.4 | pH 8.30 (25 °C, 0.1 M)(lit.) | pH 8.50 (25 °C, 0.1 M)(lit.) |
| solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.66 g/mL, clear, colorless |
| suitability suitable for use with marine species | suitability suitable for use with fresh water species | suitability - | suitability - |
| type Type 8.3-FT | type Type 7.4-FT | type - | type - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Pre-Set crystals
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?