Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlerecombinant
expressed in CHO cells
form
membrane suspension
packaging
vial of 50 units
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TACR2(6865)
Physical form
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, containing 10% glycerol and 1% BSA. Actual concentrations and specific binding capacity are provided with each lot.
Analysis Note
Recommended assay conditions are supplied on the product data sheet. This is a bioassayed product.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?