Saltar al contenido
T154
Tityustoxin-Kα from Tityus serrulatus (Brazilian scorpion) venom
lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent and selective voltage-gated non-inactivating (delayed-rectifier) K+ channel blocker.
Legal Information
Sold under license from the University of Maryland.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive. Only plastic tubes should be used with this product.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)