Merck
T1535
Sigma-Aldrich
Clorhidrato de Trizma®
≥99% (redox titration)
Sinónimos:
Clorhidrato de trometano, TRIS / HCI, TRIS hydrochloride, Tris(hidroximetil)-aminometano hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
Análisis
≥99% (redox titration)
impurezas
≤0.5% water (Karl Fischer)
intervalo de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
solubilidad
40 % (w/w), clear, colorless
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
absorción
≤0.05 at 290 at 40%
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. En el caso de los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por cada °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10. Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Información legal
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
P Ranjit et al.
Vascular pharmacology, 71, 102-107 (2015-04-15)
Research and routine laboratory assessment of clot integrity can be time consuming, expensive, and cannot be batched as it is generally performed in real time. To address these issues, we developed and validated a micro-titre based assay to quantify thrombogenesis