Merck
T1411
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N2O4S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
364.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-3-21-15(18)14(16)6-4-5-11-17-22(19,20)13-9-7-12(2)8-10-13;/h7-10,14,17H,3-6,11,16H2,1-2H3;1H
Clave InChI
PANCUSOLRKZFFN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable