T1302
TABS
≥97% (titration)
Sinónimos:
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-4-aminobutanesulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (titration)
pH
8.2-9.6
intervalo de pH útil
8.2-9.6
pKa (25 °C)
8.9
cadena SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCCS(O)(=O)=O
Ligadura / enlace
Homolog of TES and TAPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers