Merck
T1286
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
300.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC=C(S(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H20N2O4S/c1-10-5-7-11(8-6-10)20(18,19)15-9-3-2-4-12(14)13(16)17/h5-8,12,15H,2-4,9,14H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
Clave InChI
FRJAAXSHLGSWAP-LBPRGKRZSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)