Saltar a
T1253
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
≥98%
Sinónimos:
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, TPTZ
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
85,60 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
290,00 €
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
498,00 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1070,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12N6
Número CAS:
Peso molecular:
312.33
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-965-9
Beilstein/REAXYS Number:
282581
MDL number:
85,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
247-249 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
InChI key
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine is a complexing reagent used in spectrophotometric analysis.
Application
TPTZ may have been used in evaluating ionization constant and the formation constant of cobalt-TPTZ complex using spectrophotometric method.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
932858.08614160415
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
247-249 °C (lit.)
mp
247-249 °C (lit.), 248-252 °C
mp
354 °C (decomposition)
mp
191-193 °C (lit.)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?