T113
3-Tropanylindole-3-carboxylate methiodide
solid
Sinónimos:
ICS-205,930 methiodide
About This Item
formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: soluble
ethanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[I-].C[N+]1(C)C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
Información sobre el gen
human ... HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable