Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 ft | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 166,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
I.D.
0.31 in. (7.9 mm)
General description
Tubing for MasterFlex™ Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex™ pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
- Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
- Heat sealable, bondable, and formable
- Extremely low gas permeability
Legal Information
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| I.D. 0.31 in. (7.9 mm) | I.D. 0.03 in. (0.8 mm) | I.D. 0.25 in. (6.4 mm) | I.D. 0.06 in. (1.6 mm) |
| packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet |
| manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pharmed L/S tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?