Merck
T0953
14-3-3 Tau/Theta histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, C-terminal, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
14-3-3 tau, 14-3-3 theta, 14-3-3t, 1C5, Bap1, HS1, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, theta polypeptide, YWHAQ
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~30 kDa (14-3-3 proteins)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... YWHAQ(10971)
Biochem/physiol Actions
14-3-3 proteins are involved in a multitude of biological processes and play a regulatory role in processes such as apoptotic cell death, mitogenic signal transduction, and cell cycle control. Co-immunoprecipitation experiments demonstrate the interaction of 14-3-3 τ/θ adaptor protein with various proteins (UCP3, PKCζ). 14-3-3 τ/θ is involved in cell cycle arrest and cellular differentiation. 14-3-3 τ/θ plays an active role in mediating Vpr-induced cell cycle arrest in human T cells.
Physical form
Supplied as a 0.2 μm filtered solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.6, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, and 20% glycerol (w/v).
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)