T0892
Interleukin-2 from rat
from rat, suitable for cell culture
Sinónimos:
rIL-2, IL-2, T-Cell growth factor, IL-2
About This Item
origen biológico
rat
formulario
solid
potencia
0.2-2.5 units/mL
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rat ... Il2(116562)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable