Merck
T0674
Sigma-Aldrich
4-Thiouridine 5′-diphosphate ammonium salt
≥65%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N2O11P2S
Número de CAS:
Peso molecular:
420.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
concentración
≥65%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N.OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=S)NC2=O