Saltar a
T0512
Taurolithocholic acid 3-sulfate disodium salt
Sinónimos:
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide 3-sulfate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
182,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C26H43NO8S2Na2
Número CAS:
Peso molecular:
607.73
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
assay
≥90.0% (TLC)
mol wt
607.73 g/mol
impurities
≤3% (TLC)
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCCS(O)(=O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO8S2.Na.H/c1-17(4-9-24(28)27-14-15-36(29,30)31)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(35-37(32,33)34)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23H,4-16H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
POWDNUISUWSLLN-RLHFEMFKSA-N
General description
Taurolithocholic acid 3-sulfate disodium salt is a natural detergent bile salt with potential use as a topical microbicidal agent. [1]
Application
Taurolithocholic acid 3-sulfate disodium salt has been used in a study to assess the electrophysiological effects of bile acids on pancreatic acinar cells. [2] It has also been used in a study to investigate the mechanisms underlying the inhibition of bile acid-induced apoptosis by cyclic AMP in rat hepatocytes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T7515T0266T4009
assay
≥90.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
impurities
≤3% (TLC)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
607.73 g/mol
mol wt
505.69 g/mol
mol wt
521.69 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 2100
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)