Saltar al contenido
T0280
Tetramethylammonium hydroxide solution
25 % (w/w) in methanol, solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)4N(OH)
Número CAS:
Peso molecular:
91.15
UNSPSC Code:
12161900
Beilstein/REAXYS Number:
3558708
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
concentration
25 % (w/w) in methanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)